주요 문서
615641
Sigma-Aldrich
Cyclopentane-d10
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5D10
CAS Number:
Molecular Weight:
80.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
bp
50 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-YXALHFAPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)