주요 문서
614807
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloroisopropyl-d5 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
1,3-Dichloro-2-propanol-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(ClD2C)2CDOH
CAS Number:
Molecular Weight:
134.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
-4 °C (lit.)
density
1.417 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI key
DEWLEGDTCGBNGU-UXXIZXEISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)