607983
L-Glutamine-13C5,15N2
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
동의어(들):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5-15N2, L-Glutamic acid 5-amide-13C5-15N2, L-Glutamine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled glutamine
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
기술
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+7
저장 온도
room temp
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.