주요 문서
613886
Sigma-Aldrich
Methane-d4
99 atom % D, 99.99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD4
CAS Number:
Molecular Weight:
20.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
vapor density
0.55 (vs air)
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99.99% (CP)
양식
gas
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F
Flash Point (°C)
-18 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)