주요 문서
493007
Sigma-Aldrich
Methane-13C,d4
99 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD4
CAS Number:
Molecular Weight:
21.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
vapor density
0.55 (vs air)
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % D
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1D4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-PPVWBSHVSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
Brass hose adapter Z14,681-1 or brass body mini gas regulator Z51,353-9 is recommended.
조절기
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-188 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)