주요 문서
606936
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
동의어(들):
Methyl-13C,d3 alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
36.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-KQORAOOSSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)