주요 문서
609889
Sigma-Aldrich
Methanol-18O
95 atom % 18O
동의어(들):
Methyl alcohol-18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH318OH
CAS Number:
Molecular Weight:
34.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
95 atom % 18O
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
C[18OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+2
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-HQMMCQRPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)