주요 문서
606669
Sigma-Aldrich
Toluene-4-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Methylbenzene-4-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC6H8
CAS Number:
Molecular Weight:
93.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
Cc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1
InChI key
YXFVVABEGXRONW-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F
Flash Point (°C)
4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)