주요 문서
606650
Sigma-Aldrich
Dodecane-13C12
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)1013CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
215-217 °C (lit.)
mp
-9.6 °C (lit.)
density
0.802 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+12
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
SNRUBQQJIBEYMU-WCGVKTIYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
159.8 °F
Flash Point (°C)
71 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)