주요 문서
696153
Sigma-Aldrich
p-Xylene-13C8
98% (CP), 99 atom % 13C
동의어(들):
1,4-Dimethylbenzene-13C8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H4(13CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.495
bp
138 °C
mp
12-13 °C
density
0.925 g/mL at 20 °C
질량 이동
M+8
SMILES string
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH3])[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-LLXNCONNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)