About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C6H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
176.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
282 °C
mp
57-59 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
Oc1ccccc1-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
InChI key
LLEMOWNGBBNAJR-QBTRQFLCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
255.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
124 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.