주요 문서
606154
Sigma-Aldrich
Vanillin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
동의어(들):
4-Hydroxy-3-methoxy-13C-benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC7H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1+1
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)