Key Documents
604151
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride-2,2′-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
1,2-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C6Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
bp
269-271 °C (lit.)
mp
6-12 °C (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
Cl[13C](=O)c1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChI key
FYXKZNLBZKRYSS-BFGUONQLSA-N