주요 문서
603597
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6 isocyanate
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H5NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
125.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
기술
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.535
bp
162-163 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
1.150 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI key
DGTNSSLYPYDJGL-ZXJNGCBISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
131.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
55 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)