주요 문서
603503
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C solution
95% in H2O, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3CH2OH
Molecular Weight:
47.06
UNSPSC 코드:
12191502
동위원소 순도
99 atom % 13C
농도
95% in H2O
density
0.801 g/mL at 25 °C
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)