분자량
285.26 by atom % calculation
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
SMILES string
CC(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H18F3NO4/c1-6(11(12,13)14)5-7(8(16)17)15-9(18)19-10(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)/t6?,7-/m0/s1
InChI key
PLTXZUYAJDKNFI-MLWJPKLSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.