주요 문서
15451
Sigma-Aldrich
Boc-Tle-OH
≥99.0% (T)
동의어(들):
(S)-N-Boc-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid, Boc-L-tert-leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
Beilstein:
1962763
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (T)
광학 활성
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
118-121 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
InChI key
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)