주요 문서
269115
Sigma-Aldrich
D-tert-Leucine
98%
동의어(들):
(R)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, D-α-tert-Butylglycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
Beilstein:
1721825
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
광학 활성
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
269115-100MG
269115-500MG4061833472835