주요 문서
594059
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine N-oxide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3Cl2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
163.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
138-142 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
InChI key
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)