주요 문서
587028
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylacetonitrile
97%
동의어(들):
4-Iodobenzyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
243.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
53-57 °C (lit.)
작용기
iodo
nitrile
SMILES string
Ic1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI key
PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)