주요 문서
655597
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OOCC6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
작용기
ester
nitrile
SMILES string
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)