주요 문서
574430
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-2-carbonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
188.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6190 (lit.)
density
1.694 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
Brc1ccc(s1)C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
InChI key
YVVHCBNJWHPMCQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)