주요 문서
568139
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methylphenyl)vinylboronic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4CH3CH=CHB(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
169-175 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11BO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
InChI key
JJOBVKVXRDHVRP-VOTSOKGWSA-N
일반 설명
Contains varying amount of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)