주요 문서
566713
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde
98%
동의어(들):
2,5-Bis(octyloxy)benzene-1,4-dialdehyde, 2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde, 2,5-Dioctyloxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde, 2,5-Dioctyloxyterephthalaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CHO)2
CAS Number:
Molecular Weight:
390.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCCCC)c(cc1OCCCCCCCC)C([H])=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16H2,1-2H3
InChI key
HBPJKNOOUOGSOG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Monomeric precursor for cyano-PPV light-emitting polymer.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1