주요 문서
563757
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
209.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc([Mg]Br)c1C
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GWICKWUOSJJCNO-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)