주요 문서
559318
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11Br
CAS Number:
Molecular Weight:
235.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.638 (lit.)
bp
237-238 °C/760 mmHg (lit.)
density
1.646 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
BrCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H11Br/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2
InChI key
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1-(2-Bromoethyl)naphthalene can be obtained from the reaction between 1-(2-hydroxyethyl)naphthalene and phosphorus tribromide.
애플리케이션
1-(2-Bromoethyl)naphthalene may be used to synthesize 2-iodo-1-[2-(1-naphthyl)ethyl]-1H-benzimidazole.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Potentially carcinogenic cyclopenta [a] phenanthrenes. Part IV. Synthesis of 17-ketones by the Stobbe condensation.
Coombs MM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 9, 1266-1271 (1970)
Access to aromatic ring-fused benzimidazoles using photochemical substitutions of the benzimidazol-2-yl radical.
O'Connell JM, et al.
Synthesis, 44(12), 3371-3377 (2012)