주요 문서
C54201
Sigma-Aldrich
1-(Chloromethyl)naphthalene
90%
동의어(들):
1-Naphthylmethyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
176.64
Beilstein:
636885
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.635 (lit.)
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI key
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
remainder 2-(chloromethyl)naphthalene
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
269.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
132 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)