주요 문서
557730
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3(OCH3)2B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI key
VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)