주요 문서
552542
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H19N
CAS Number:
Molecular Weight:
237.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +3.0°, c = 1% in chloroform
refractive index
n20/D 1.5870 (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
InChI key
OXOBKZZXZVFOBB-MRXNPFEDSA-N
애플리케이션
Used as excellent chiral solvating agents to determine the enantiomeric composition of chiral carboxylic acids directly by NMR analysis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bailey, D. J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 149-149 (1997)