주요 문서
550868
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
259.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
175-178 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
InChI
1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
InChI key
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline may be used as a reactant in the preparation of the following potential bioactive compounds:
  • 2-chloro-4,6,7-trimethoxyquinazoline
  • 2-chloro-6,7-dimethoxy-4(3H)-quinazolinone
  • 2,4-diamino-6,7-dimethoxy quinazolines
  • 2-chloro-4-(3-bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Discovery of a 2, 4-diamino-7-aminoalkoxyquinazoline as a potent and selective inhibitor of histone lysine methyltransferase G9a.
Liu F, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(24), 7950-7953 (2009)
Antihypertensive 2-amino-4 (3H)-quinazolinones.
Hess HJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 11(1), 130-136 (1968)
A short and unequivocal synthesis of 5-aminotetrazolo[1,5-a]-quinazoline as a tricyclic analogue of 4-(3-bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline (PD 153035).
Bencteux E and Houssin R.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(4), 1375-1378 (1997)