주요 문서
543780
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H2(OH)(NO2)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
87-90 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(F)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6FNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI key
YVTPUCHIOSGVSH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone, also known as 1-(5-fluoro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone, is an aromatic hydroxy ketone. It can be synthesized from 5-fluoro-2-hydroxy-acetophenone via nitration.
애플리케이션
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used to prepare 1-(3-amino-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone via catalytic hydrogenation.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 674-674 null
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 705-705 null