Key Documents
540013
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propylene carbonate
98%
동의어(들):
(R)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.59 psi ( 20 °C)
Quality Level
분석
98%
광학 순도
ee: 95% (GLC)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
density
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
269.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
132 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Steen H Matthiesen et al.
PloS one, 7(7), e40675-e40675 (2012-08-23)
Formamide is the preferred solvent to lower the melting point and annealing temperature of nucleic acid strands in in situ hybridization (ISH). A key benefit of formamide is better preservation of morphology due to a lower incubation temperature. However, in