주요 문서
537780
Sigma-Aldrich
3-(Isocyanato)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
동의어(들):
Isocyanate-3 functionalized silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
라벨링 범위
1.2 mmol/g loading
Quality Level
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO.H2OSi/c1-2-3-5-4-6;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
InChI key
VJKPPUHZXUJVKY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Scavenges primary and secondary amines and alcohols.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)