Key Documents
534927
Sigma-Aldrich
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride
97%
동의어(들):
D-p-Hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
217.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI key
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)