주요 문서
534560
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol
97%
동의어(들):
L-Norleucinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
117.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
bp
216-218 °C (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CCCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
DPEOTCPCYHSVTC-LURJTMIESA-N
애플리케이션
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol can be used in one of the key synthetic steps for the synthesis of house dust mite (HDM) peptidase allergen Der p 1 inhibitors.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
211.0 °F
Flash Point (°C)
99.44 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The discovery of potent, selective, and reversible inhibitors of the house dust mite peptidase allergen Der p 1: an innovative approach to the treatment of allergic asthma
Newton GK, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(22), 9447-9462 (2014)