주요 문서
534153
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
97%
동의어(들):
3−Bromo-6−hydroxy-5−nitroacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(NO2)(OH)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
260.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
129-132 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI key
CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)