주요 문서
532126
Sigma-Aldrich
Dichloro[rac-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
97%
동의어(들):
Dichloro[rel-(7aR,7′aR)-1,2-ethanediylbis[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-ylidene]]zirconium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24Cl2Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
426.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
267-271 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Catalyst for:
  • Regiochemistry in Negishi carboaluminations
  • Polymerization of olefins
  • Diastereoselective intramolecular olefin alkylations
  • Asymmetric carbomagnesiation
  • Reduction of esters to alcohols
  • Enantioselective synthesis of allylic amines
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)