주요 문서
447862
Sigma-Aldrich
Bis(butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
동의어(들):
Dibutylzirconocene dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H26Cl2Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
404.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
98.7-99.4 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Catalyst for:
  • Copolymerization of ethylene-alpha-olefin
  • Ethylene polymerization
Metallocene supported catalyst
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)