주요 문서
524700
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
동의어(들):
3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
양식
powder
mp
290-295 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
OB(O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
InChI key
UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters and determination of Lewis acidity
  • Synthesis of benzopyranone derivatives as GABAA receptor modulators
  • Synthesis of multisubstituted olefins and conjugate dienes
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Preparation of fluorinated aromatic poly(ether-amide)s
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)