Key Documents
519146
Sigma-Aldrich
Zinc molybdate
≥99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ZnMoO4
CAS Number:
Molecular Weight:
225.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.9% trace metals basis
형태
powder
불순물
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
InChI key
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)