주요 문서
514675
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-difluorobenzoylformate
96%
동의어(들):
Ethyl 3,5-difluorophenylglyoxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3COCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
214.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
247.4 °C (lit.)
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
fluoro
ketone
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)