주요 문서
514667
Sigma-Aldrich
4′-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoroacetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NC6H4COCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
217.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
72-76 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
ketone
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Platinum-catalyzed enantioselective hydrogenation of aryl-substituted trifluoroacetophenones.
von Arx M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3089-3094 (2001)