About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CH2ZnCl
CAS Number:
Molecular Weight:
236.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.946 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C9H11O.ClH.Zn/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
HUAFEUUFODCWQR-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F
Flash Point (°C)
-17.22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.