농도
0.5 M in THF
density
0.966 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BWEAWEFMOSRWQF-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flash Point (°C)
-21.2 °C - (THF)