주요 문서
730572
Sigma-Aldrich
Triphenylaluminum solution
1 M in dibutyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H15Al
CAS Number:
Molecular Weight:
258.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
농도
1 M in dibutyl ether
density
0.868 g/mL at 25 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI key
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
62.6 °F
Flash Point (°C)
17 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)