주요 문서
493082
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CC9H8
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
c1ccc2[13cH]cccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i5+1
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-HOSYLAQJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)