주요 문서
492094
Sigma-Aldrich
Cyclopentane-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC4H10
CAS Number:
Molecular Weight:
71.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
C1CC[13CH2]C1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1+1
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)