Key Documents
492027
Sigma-Aldrich
Calcium carbonate-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Carbonic-13C acid, calcium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ca13CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
solid
mp
825 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[Ca++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-YTBWXGASSA-L
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)