주요 문서
491179
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-d12
98 atom % D
동의어(들):
1,6-Hexane-d12-diamine, Hexamethylene-d12-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCD2(CD2)4CD2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
질량 이동
M+12
SMILES string
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-LBTWDOQPSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)