주요 문서
490628
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitride
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Indium mononitride, Indium nitride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
InN
CAS Number:
Molecular Weight:
128.82
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: indium
입자 크기
100 mesh
SMILES string
N#[In]
InChI
1S/In.N
InChI key
NWAIGJYBQQYSPW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)